4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
PC1050-100G PC1050-25G
APOSPC1050-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1050-100G APOSPC1050-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin 99%
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 66…67 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 44447 °C
Dichte: 1.386 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007841
CAS-Nummer: 445-03-4
EINECS: 207-151-3