2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-bromo-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride
PC1048-1G PC1048-5G
APOSPC1048-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1048-1G APOSPC1048-5G
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Molekulargewicht: 285.02 g/mol
Schmelzpunkt: 69…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042151
CAS-Nummer: 113170-71-1