4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 97%
4-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Siedepunkt: 81…84 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007827
CAS-Nummer: 393-36-2
EINECS: 206-885-1