3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10448-1G PC10448-5G PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10448-1G APOSPC10448-5G APOSPC10448-25G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₄F₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660342
CAS-Nummer: 177596-38-2