3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃ClFNO₃
Siedepunkt: 153 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 24…25 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368701
CAS-Nummer: 400-94-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III