2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10444-1G PC10444-5G
APOSPC10444-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10444-1G APOSPC10444-5G
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₃BrClFO
Siedepunkt: 108…109 °C/15mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368700
CAS-Nummer: 95383-36-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III