4-Brom-3-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 68.3 EUR
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Brom-3-fluorpyridin
4-Bromo-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Dichte: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD04113266
CAS-Nummer: 2546-52-3