2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 46.6 EUR
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Siedepunkt: 194…196 °C
Schmelzpunkt: 44383 °C
Dichte: 2.008 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042245
CAS-Nummer: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III