3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC10382-1G
PC10382-5G
PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA
97.3
EUR
APOSPC10382-1G
APOSPC10382-5G
APOSPC10382-25G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₃ Schmelzpunkt: 144…149 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07368680 CAS-Nummer: 187804-79-1 |