2-(4-Fluorphenyl)-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10368-10G PC10368-1G PC10368-5G
APOSPC10368-10GEA 0 EUR
APOSPC10368-10G APOSPC10368-1G APOSPC10368-5G
2-(4-Fluorphenyl)-3-nitropyridin
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
Formel: C₁₁H₇FN₂O₂
Schmelzpunkt: 94…96 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200968
CAS-Nummer: 168267-36-5