5-Brom-2-fluorpyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC10362-100G PC10362-25G PC10362-5G PC10362-500G
APOSPC10362-100GEA 65.4 EUR
APOSPC10362-100G APOSPC10362-25G APOSPC10362-5G APOSPC10362-500G
5-Brom-2-fluorpyridin 98%
5-Brom-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₃BrFN
Molekulargewicht: 175.99 g/mol
Siedepunkt: 170…173 °C
Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863742
CAS-Nummer: 766-11-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR