4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC10357-5G
PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA
94.4
EUR
APOSPC10357-5G
APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₉H₆F₃NO Schmelzpunkt: 30…34 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797342 CAS-Nummer: 875664-48-5 |