3-Chlor-5-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1035-5G PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA 151 EUR
APOSPC1035-5G APOSPC1035-1G
3-Chlor-5-fluorbenzylamin 97%
3-Chlor-5-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213787
CAS-Nummer: 90390-33-3
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III