Pentafluorphenyl-4-fluorbenzolsulfonat

Lieferant: Apollo Scientific

PC10324-1G PC10324-500MG PC10324-5G
APOSPC10324-1GEA 306 EUR
APOSPC10324-1G APOSPC10324-500MG APOSPC10324-5G
Pentafluorphenyl-4-fluorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-fluorbenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₄F₆O₃S
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975136
CAS-Nummer: 885950-58-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR