Pentafluorphenyl-4-methoxybenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10321-1G PC10321-500MG PC10321-5G
APOSPC10321-1GEA 275 EUR
APOSPC10321-1G APOSPC10321-500MG APOSPC10321-5G
Pentafluorphenyl-4-methoxybenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-methoxybenzolsulfonat
Formel: C₁₃H₇F₅O₄S
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975127
CAS-Nummer: 663175-94-8