Pentafluorphenyl-1-ethansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10316-1G PC10316-5G
APOSPC10316-1GEA 174 EUR
APOSPC10316-1G APOSPC10316-5G
Pentafluorphenyl-1-ethansulfonat
Pentafluorphenyl-1-ethansulfonat
Formel: C₈H₅F₅O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975129
CAS-Nummer: 597553-60-1