Pentafluorphenyl-3-nitrobenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10313-1G PC10313-500MG PC10313-5G
APOSPC10313-1GEA 275 EUR
APOSPC10313-1G APOSPC10313-500MG APOSPC10313-5G
Pentafluorphenyl-3-nitrobenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-3-nitrobenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₄F₅NO₅S
Schmelzpunkt: 67…68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975121
CAS-Nummer: 663175-93-7