Pentafluorphenyl-4-ethylbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10312-1G PC10312-500MG PC10312-5G
APOSPC10312-1GEA 275 EUR
APOSPC10312-1G APOSPC10312-500MG APOSPC10312-5G
Pentafluorphenyl-4-ethylbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-ethylbenzolsulfonat
Formel: C₁₄H₉F₅O₃S
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975134
CAS-Nummer: 885950-41-4