α,α,α-Trifluor-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
PC1030A-1KG PC1030A-250G
APOSPC1030A-1KGEA 94.4 EUR
APOSPC1030A-1KG APOSPC1030A-250G
α,α,α-Trifluor-m-toluidin 98%
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Intermediate for the synthesis of several pharmaceuticals including Bendrofluazide
Formel: C₇H₆F₃N
Siedepunkt: 187 °C
Schmelzpunkt: 44352 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN-Nummer: 2948
ADR: 6.1,II