Pentafluorphenyl-2-fluorbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10309-1G PC10309-500MG PC10309-5G
APOSPC10309-1GEA 275 EUR
APOSPC10309-1G APOSPC10309-500MG APOSPC10309-5G
Pentafluorphenyl-2-fluorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2-fluorbenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₄F₆O₃S
Schmelzpunkt: 104…105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975126
CAS-Nummer: 885950-35-6