Pentafluorphenyl-5-chlor-2-methoxybenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10304-1G PC10304-5G
APOSPC10304-1GEA 201 EUR
APOSPC10304-1G APOSPC10304-5G
Pentafluorphenyl-5-chlor-2-methoxybenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-5-chlor-2-methoxybenzolsulfonat
Formel: C₁₃H₆ClF₅O₄S
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975152
CAS-Nummer: 886361-33-7