Pentafluorphenyl-2,4,6-triisopropylbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10302-1G PC10302-500MG PC10302-5G
APOSPC10302-1GEA 275 EUR
APOSPC10302-1G APOSPC10302-500MG APOSPC10302-5G
Pentafluorphenyl-2,4,6-triisopropylbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2,4,6-triisopropylbenzolsulfonat
Formel: C₂₁H₂₃F₅O₃S
Schmelzpunkt: 42…43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975146
CAS-Nummer: 886361-20-2