Pentafluorphenyl-2-(trifluormethyl)benzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10300-1G
PC10300-500MG
PC10300-5G
APOSPC10300-1GEA
275
EUR
APOSPC10300-1G
APOSPC10300-500MG
APOSPC10300-5G
Pentafluorphenyl-2-(trifluormethyl)benzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2-(trifluormethyl)benzolsulfonat
Formel:
C₁₃H₄F₈O₃S Schmelzpunkt: 79…80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05975148 CAS-Nummer: 886361-24-6 |