1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10289-1G
PC10289-500MG
APOSPC10289-1GEA
924
EUR
APOSPC10289-1G
APOSPC10289-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propanol
Formel:
C₁₃H₁₆F₄N₂O Schmelzpunkt: 92…95 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01871727 CAS-Nummer: 453557-80-7 |