3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC10276-1G
PC10276-500MG
PC10276-5G
APOSPC10276-1GEA
108
EUR
APOSPC10276-1G
APOSPC10276-500MG
APOSPC10276-5G
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₄H₁₈FNO₄ Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02090715 CAS-Nummer: 284493-72-7 |