2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[(3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-yl)thio]nicotinic acid
PC10270-1G
PC10270-500MG
PC10270-5G
APOSPC10270-1GEA
275
EUR
APOSPC10270-1G
APOSPC10270-500MG
APOSPC10270-5G
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
2-[(3,4,4-Trifluoro-3-butenyl)sulphanyl]nicotinic acid
Formel:
C₁₀H₈F₃NO₂S Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01814935 CAS-Nummer: 453557-66-9 |