(4-Fluorphenoxy)acetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10268-10G PC10268-5G
APOSPC10268-10GEA 253 EUR
APOSPC10268-10G APOSPC10268-5G
(4-Fluorphenoxy)acetonitril
(4-Fluorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₆FNO
Schmelzpunkt: 151,1 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 24115-20-6