Ethyl 2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10242-1G
PC10242-250MG
APOSPC10242-1GEA
719
EUR
APOSPC10242-1G
APOSPC10242-250MG
Ethyl 2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-oxo-4-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₆F₃NO₃S Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425775 CAS-Nummer: 72850-53-4 |