3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10240-1G
PC10240-500MG
PC10240-5G
APOSPC10240-1GEA
217
EUR
APOSPC10240-1G
APOSPC10240-500MG
APOSPC10240-5G
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
3-Methoxy-3-oxo-1-propenyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₂H₉F₃O₄ Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001265 CAS-Nummer: 400878-21-9 |