Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 115 EUR
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₀FNO₃S
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04117805
CAS-Nummer: 886360-59-4