3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10224-1G PC10224-500MG PC10224-5G
APOSPC10224-1GEA 172 EUR
APOSPC10224-1G APOSPC10224-500MG APOSPC10224-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(4-Fluorophenyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formel: C₁₁H₉F₄NO₃
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01366669
CAS-Nummer: 117291-16-4