α,α,α-Trifluor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
PC1020-1KG
PC1020-500G
APOSPC1020-1KGEA
94.4
EUR
APOSPC1020-1KG
APOSPC1020-500G
α,α,α-Trifluor-o-toluidin 97%
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Useful intermediate for synthesis of quinoline derivatives and other heterocycles. J. Org. Chem., 1994, 59, 5886
Formel:
C₇H₆F₃N Siedepunkt: 65…67 °C/15mmHg Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 1.282 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 65 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007718 CAS-Nummer: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN-Nummer: 2942 ADR: 6.1,III |