2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,2-Dihydro-2-oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
PC10183-1G
PC10183-25G
PC10183-5G
APOSPC10183-1GEA
132
EUR
APOSPC10183-1G
APOSPC10183-25G
APOSPC10183-5G
2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
2-Oxo-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel:
C₁₃H₇F₃N₂O Schmelzpunkt: 300…302 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00474273 CAS-Nummer: 3335-44-2 |