6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC10177-1G PC10177-5G
APOSPC10177-1GEA 183 EUR
APOSPC10177-1G APOSPC10177-5G
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
6-Methyl-4-trifluoromethyl-2(1H)-pyridone
Formel: C₇H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 124…130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042479
CAS-Nummer: 22123-19-9