Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10171-10G PC10171-1G PC10171-5G
APOSPC10171-10GEA 253 EUR
APOSPC10171-10G APOSPC10171-1G APOSPC10171-5G
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FN₂O₂S
Schmelzpunkt: 203 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200924
CAS-Nummer: 886361-38-2