2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
PC10156-1G
PC10156-500MG
APOSPC10156-1GEA
386
EUR
APOSPC10156-1G
APOSPC10156-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
Formel:
C₇H₄ClF₃N₂O Schmelzpunkt: 187…188 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039215 CAS-Nummer: 886762-28-3 |