3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific

PC10129-1G PC10129-500MG PC10129-5G
APOSPC10129-1GEA 217 EUR
APOSPC10129-1G APOSPC10129-500MG APOSPC10129-5G
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
3-Nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₈F₃NO₃S
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117782
CAS-Nummer: 851975-11-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR