3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC10124-1G PC10124-5G
APOSPC10124-1GEA 259 EUR
APOSPC10124-1G APOSPC10124-5G
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine 95%
3-Methyl-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-5-isoxazolamine
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O
Schmelzpunkt: 120…123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791146
CAS-Nummer: 446276-00-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR