2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Fluorophenyl)thiosemicarbazide
PC10118-1G PC10118-5G
APOSPC10118-1GEA 241 EUR
APOSPC10118-1G APOSPC10118-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide 95%
2-(2-Fluorophenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formel: C₇H₈FN₃S
Schmelzpunkt: 198…201 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03791139
CAS-Nummer: 446275-93-0