2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10116-1G PC10116-25G PC10116-5G
APOSPC10116-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10116-1G APOSPC10116-25G APOSPC10116-5G
2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure 98%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Molekulargewicht: 203.10 g/mol
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425705
CAS-Nummer: 116465-48-6