3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,5'-Bis(trifluoromethyl)-3,3'-dichloro-2H-1,2'-bipyridin-2-one
PC10114-1G
PC10114-100MG
PC10114-250MG
PC10114-2.5G
APOSPC10114-1GEA
445
EUR
APOSPC10114-1G
APOSPC10114-100MG
APOSPC10114-250MG
APOSPC10114-2.5G
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
3-Chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-(trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinone
Formel:
C₁₂H₄Cl₂F₆N₂O Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01568202 CAS-Nummer: 96741-18-3 |