2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC10112-1G
PC10112-500MG
PC10112-5G
APOSPC10112-1GEA
172
EUR
APOSPC10112-1G
APOSPC10112-500MG
APOSPC10112-5G
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
2-(4-Methylphenyl)-1-hydrazinecarbothioamide
Formel:
C₈H₁₁N₃S Schmelzpunkt: 79…81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03791137 CAS-Nummer: 7382-40-3 |