2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10107-25G PC10107-100G PC10107-5G PC10107-1G
APOSPC10107-25GEA 176 EUR
APOSPC10107-25G APOSPC10107-100G APOSPC10107-5G APOSPC10107-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₅BF₆O₂
Schmelzpunkt: 110…117 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01631349
CAS-Nummer: 153254-09-2