Diethyl(2,4,6-trifluorphenyl)malonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diethyl 2-(2,4,6-trifluorophenyl)malonate
PC10101-1G PC10101-250MG
APOSPC10101-1GEA 75.4 EUR
APOSPC10101-1G APOSPC10101-250MG
Diethyl(2,4,6-trifluorphenyl)malonat
Diethyl(2,4,6-trifluorphenyl)malonat
Formel: C₁₃H₁₃F₃O₄
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039210
CAS-Nummer: 262609-07-4