2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
PC10096-100G PC10096-25G PC10096-5G
APOSPC10096-100GEA 319 EUR
APOSPC10096-100G APOSPC10096-25G APOSPC10096-5G
2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure
2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094728
CAS-Nummer: 352303-67-4