3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10088-25G PC10088-5G
APOSPC10088-25GEA 663 EUR
APOSPC10088-25G APOSPC10088-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane 97%
3-Iodo-1,1,1-trifluorobutane
Formel: C₄H₆F₃I
Siedepunkt: 103,5 °C
Flammpunkt: 40 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077612
CAS-Nummer: 540-87-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III