Allylpentafluorbenzol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Pentafluorophenyl)-1-propene, 1-Allyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1006-25G
PC1006-5G
PC1006-1G
APOSPC1006-25GEA
139
EUR
APOSPC1006-25G
APOSPC1006-5G
APOSPC1006-1G
Allylpentafluorbenzol 96%
Allylpentafluorbenzol
Formel:
(C₆F₅)CH₂CHCH₂ Molekulargewicht: 208.13 g/mol Siedepunkt: 148…149 °C Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 1.358 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000301 CAS-Nummer: 1736-60-3 EINECS: 217-083-6 UN-Nummer: 1993 ADR: 3 III |