1-Brom-2-fluor-4-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
PC0996-25G
PC0996-5G
PC0996-100G
APOSPC0996-25GEA
42.2
EUR
APOSPC0996-25G
APOSPC0996-5G
APOSPC0996-100G
1-Brom-2-fluor-4-nitrobenzol 97%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Schmelzpunkt: 88…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05865088 CAS-Nummer: 185331-69-5 |