2-(Pentafluorphenoxy)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Perfluorophenoxy)ethanol
PC0975-25G PC0975-5G PC0975-1G
APOSPC0975-25GEA 503 EUR
APOSPC0975-25G APOSPC0975-5G APOSPC0975-1G
2-(Pentafluorphenoxy)ethanol 95%
2-(Pentafluorophenoxy)ethanol
Formel: C₈H₅F₅O₂
Siedepunkt: 78…80 °C/4mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191478
CAS-Nummer: 2192-55-4