Fmoc-D-4-fluorophe
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-D-Phe(4-F)-OH, Fmoc-p-fluoro-D-Phe-OH, N-Fmoc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC0967-1G
PC0967-25G
PC0967-5G
APOSPC0967-1GEA
26.1
EUR
APOSPC0967-1G
APOSPC0967-25G
APOSPC0967-5G
Fmoc-D-4-fluorophe
Fmoc-D-4-fluorophe
Formel:
C₂₄H₂₀FNO₄ Molekulargewicht: 405.425 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00235900 CAS-Nummer: 177966-64-2 |